Drukuj
2-Fluoro-4-nitrotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4000-1KG PC4000-250G PC4000-100G
APOSPC4000-1KGEA 0 PLN
APOSPC4000-1KG APOSPC4000-250G APOSPC4000-100G
2-Fluoro-4-nitrotoluen 98%
2-Fluoro-4-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆FNO₂
Temp. Wrzenia: 65…68 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 34…37 °C
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007199
Numer CAS: 1427-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-845-2
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II