Drukuj
Kwas 4-bromo-2-fluorobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3994-100G PC3994-25G PC3994-5G
APOSPC3994-100GEA 348 PLN
APOSPC3994-100G APOSPC3994-25G APOSPC3994-5G
Kwas 4-bromo-2-fluorobenzoesowy 98%
Kwas 4-bromo-2-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Temp. topnienia: 210…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143263
Numer CAS: 112704-79-7