Drukuj
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3989-5G PC3989-1G
APOSPC3989-5GEA 2380 PLN
APOSPC3989-5G APOSPC3989-1G
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene
Formuła: C₁₂H₁₂F₄O
Temp. Wrzenia: 52 °C/ 0,04mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038273
Numer CAS: 343305-41-9