Drukuj
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-4-chlorobenzene
PC3987-100G PC3987-25G PC3987-5G
APOSPC3987-100GEA 1600 PLN
APOSPC3987-100G APOSPC3987-25G APOSPC3987-5G
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₃ClF₆
Temp. Wrzenia: 150…154 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631638
Numer CAS: 327-76-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III