Drukuj
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-isocyanato-2-nitrobenzene
PC3985-5G PC3985-1G
APOSPC3985-5GEA 2870 PLN
APOSPC3985-5G APOSPC3985-1G
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
4-Fluoro-3-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₇H₃FN₂O₃
Temp. topnienia: 27…28 °C
Gęstość: 1,455 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 65303-82-4
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III