Drukuj
5-Fluoro-2-nitrofenol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC3980-250G PC3980-1KG
APOSPC3980-250GEA 464 PLN
APOSPC3980-250G APOSPC3980-1KG
5-Fluoro-2-nitrofenol 99%
5-Fluoro-2-nitrofenol
Formuła: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 260 °C
Temp. topnienia: 30…37 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007107
Numer CAS: 446-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-168-6