Drukuj
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
PC3972-1G PC3972-5G PC3972-10G
APOSPC3972-1GEA 435 PLN
APOSPC3972-1G APOSPC3972-5G APOSPC3972-10G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206.13 g/mol
Temp. topnienia: 98…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042447
Numer CAS: 402-14-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III