Drukuj
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC3971-100G PC3971-25G PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA 1880 PLN
APOSPC3971-100G APOSPC3971-25G APOSPC3971-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
Formuła: C₇H₅F₂NO₃
Temp. Wrzenia: 240…242 °C
Gęstość: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03407974
Numer CAS: 22236-07-3