Drukuj
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Fluoro-2-nitrophenol
PC3970-100G PC3970-25G
APOSPC3970-100GEA 830 PLN
APOSPC3970-100G APOSPC3970-25G
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Formuła: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042446
Numer CAS: 1526-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-199-4