Drukuj
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 305 PLN
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Formuła: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1 g/mol
Temp. topnienia: 120…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051970
Numer CAS: 403-19-0