Drukuj
6-Fluoropicolinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC3966-1G PC3966-5G PC3966-10G
APOSPC3966-1GEA 110 PLN
APOSPC3966-1G APOSPC3966-5G APOSPC3966-10G
6-Fluoropicolinic acid 98%
6-Fluoropicolinic acid
Formuła: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Temp. topnienia: 139…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02181193
Numer CAS: 402-69-7