Drukuj
6-Fluoronicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3965-100G PC3965-25G
APOSPC3965-100GEA 2180 PLN
APOSPC3965-100G APOSPC3965-25G
6-Fluoronicotinic acid 97%
6-Fluoronicotinic acid
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. topnienia: 144…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01859863
Numer CAS: 403-45-2