Drukuj
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC3964-5G PC3964-1G PC3964-10G
APOSPC3964-5GEA 1080 PLN
APOSPC3964-5G APOSPC3964-1G APOSPC3964-10G
(2-Fluorophenyl)glycine 97%
(2-Fluorophenyl)glycine
Formuła: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Temp. topnienia: 290 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042726
Numer CAS: 84145-28-8