Drukuj
(Trifluorometylo)trimetylosilan 0,5 M in THF 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: trimethyl(trifluoromethyl)silane
PC3953-100ML PC3953-25ML PC3953-5ML
APOSPC3953-100MLEA 621 PLN
APOSPC3953-100ML APOSPC3953-25ML APOSPC3953-5ML
(Trifluorometylo)trimetylosilan 0,5 M in THF 98%
(Trifluorometylo)trimetylosilan
Formuła: C₄H₉F₃Si
Temp. Wrzenia: 40 °C
Gęstość: 0,895 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00145454
Numer CAS: 81290-20-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III