Drukuj
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 203 PLN
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃F₄NO₂
Temp. Wrzenia: 198…199 °C
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039741
Numer CAS: 393-09-9