Drukuj
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3950-100G PC3950-500G PC3950-25G
APOSPC3950-100GEA 472 PLN
APOSPC3950-100G APOSPC3950-500G APOSPC3950-25G
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen 98%
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen
Formuła: C₇H₃F₄NO₂
Temp. Wrzenia: 91…92 °C/15mmHg
Gęstość: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007059
Numer CAS: 367-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-702-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III