Drukuj
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3940-100G PC3940-25G
APOSPC3940-100GEA 276 PLN
APOSPC3940-100G APOSPC3940-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃F₄NO₂
Temp. Wrzenia: 105…110 °C/25mmHg
Gęstość: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024576
Numer CAS: 400-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-925-8