Drukuj
Kwas 4-Fluoro-3-nitrobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3935-25G PC3935-5G PC3935-100G
APOSPC3935-25GEA 110 PLN
APOSPC3935-25G APOSPC3935-5G APOSPC3935-100G
Kwas 4-Fluoro-3-nitrobenzoesowy
Kwas 4-Fluoro-3-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄FNO₄
Temp. Wrzenia: 92 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007058
Numer CAS: 453-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-221-3