Drukuj
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 240 PLN
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FNO₄
Temp. topnienia: 139…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134238
Numer CAS: 7304-32-7