Drukuj
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3927-1G PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA 110 PLN
APOSPC3927-1G APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₅HCl₂F₃N₂
Temp. Wrzenia: 49 °C/32mmHg
Gęstość: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03426408
Numer CAS: 3932-97-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III