Drukuj
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3926-1G PC3926-5G
APOSPC3926-1GEA 545 PLN
APOSPC3926-1G APOSPC3926-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonamide
Formuła: C₆H₄ClF₂NO₂S
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01940427
Numer CAS: 13656-56-9
Jednostka: 1759
ADR: 8,III