Drukuj
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3924-1G PC3924-25G PC3924-5G PC3924-100G
APOSPC3924-1GEA 110 PLN
APOSPC3924-1G APOSPC3924-25G APOSPC3924-5G APOSPC3924-100G
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂BrClF₂O₂S
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01940424
Numer CAS: 287172-61-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II