Drukuj
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3921-5G PC3921-1G
APOSPC3921-5GEA 0 PLN
APOSPC3921-5G APOSPC3921-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Temp. topnienia: 44…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01940426
Numer CAS: 13656-57-0
Jednostka: 1759
ADR: 8,III