Drukuj
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 160 PLN
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01569398
Numer CAS: 132715-69-6