Drukuj
1-Fluoro-4-nitrobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 218 PLN
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzen 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. Wrzenia: 205 °C
Temp. topnienia: 22…24 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007282
Numer CAS: 350-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-502-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III