Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3903-25G PC3903-5G PC3903-100G
APOSPC3903-25GEA 139 PLN
APOSPC3903-25G APOSPC3903-5G APOSPC3903-100G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Powerful trifluoroethylating agent; Useful for synthesis offluorinated amino acids, ask for references.
Formuła: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 91 °C
Gęstość: 1.611 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00671579
Numer CAS: 6226-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 458-390-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 II