Drukuj
Trifluoroacetamidine, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoroacetimidamide, 2,2,2-Trifluoroacetamidine
PC3901-25G PC3901-100G
APOSPC3901-25GEA 725 PLN
APOSPC3901-25G APOSPC3901-100G
Trifluoroacetamidine, Technical Grade
Trifluoroacetamidine
Shelf-life of product is limited
Formuła: C₂H₃F₃N₂
MW: 112.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 35…37 °C/11mmHg
Gęstość: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00041545
Numer CAS: 354-37-0
Jednostka: 3267
ADR: 8 II