Drukuj
1-Fluoro-3-nitrobenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3900-100G PC3900-25G
APOSPC3900-100GEA 0 PLN
APOSPC3900-100G APOSPC3900-25G
1-Fluoro-3-nitrobenzen 97%
1-Fluoro-3-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. Wrzenia: 204…206 °C
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007196
Numer CAS: 402-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-953-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III