Drukuj
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Bromophenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 168 PLN
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Formuła: C₇H₄BrF₃S
Temp. Wrzenia: 192…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236348
Numer CAS: 2252-45-1