Drukuj
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
PC3883-25G PC3883-5G PC3883-100G
APOSPC3883-25GEA 145 PLN
APOSPC3883-25G APOSPC3883-5G APOSPC3883-100G
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Formuła: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013375
Numer CAS: 445-83-0