Drukuj
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3882-100G PC3882-25G PC3882-5G
APOSPC3882-100GEA 290 PLN
APOSPC3882-100G APOSPC3882-25G APOSPC3882-5G
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
2-Fluoro-4-nitroanisole
Formuła: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061095
Numer CAS: 455-93-6