Drukuj
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3881-1G PC3881-250MG
APOSPC3881-1GEA 650 PLN
APOSPC3881-1G APOSPC3881-250MG
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-t-butyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formuła: C₉H₁₂F₃N₃
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00458223
Numer CAS: 238742-83-1