Drukuj
4-Fluoro-3-nitroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3880-100G PC3880-25G PC3880-500G
APOSPC3880-100GEA 124 PLN
APOSPC3880-100G APOSPC3880-25G APOSPC3880-500G
4-Fluoro-3-nitroanilina 98%
4-Fluoro-3-nitroanilina
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 94…98 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007833
Numer CAS: 364-76-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-665-5
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II