Drukuj
Propionyl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3875-25G PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA 4740 PLN
APOSPC3875-25G APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Formuła: C₃H₅FO
Temp. Wrzenia: 42…44 °C/760mmHg
Gęstość: 0,947 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039220
Numer CAS: 430-71-7
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8,II