Drukuj
2-Fluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC3871-1G PC3871-25G PC3871-5G
APOSPC3871-1GEA 110 PLN
APOSPC3871-1G APOSPC3871-25G APOSPC3871-5G
2-Fluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆ClFO₂S
Temp. topnienia: 30…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039785
Numer CAS: 870704-14-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II