Drukuj
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3862-1G PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA 334 PLN
APOSPC3862-1G APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂BrF₄N
MW: 243.987 g/mol
Gęstość: 1.774 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08061304
Numer CAS: 1031929-01-7
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1 III