Drukuj
2-Fluoro-5-nitroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3860-100G PC3860-25G PC3860-5G
APOSPC3860-100GEA 276 PLN
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G APOSPC3860-5G
2-Fluoro-5-nitroanilina 98%
2-Fluoro-5-nitroanilina
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007652
Numer CAS: 369-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-720-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III