Drukuj
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3849-25G PC3849-5G PC3849-1G
APOSPC3849-25GEA 2810 PLN
APOSPC3849-25G APOSPC3849-5G APOSPC3849-1G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate
Formuła: C₆H₃F₁₁O₃S
Temp. Wrzenia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093341
Numer CAS: 17352-10-2
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8,II