Drukuj
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3847-25G PC3847-5G
APOSPC3847-25GEA 4800 PLN
APOSPC3847-25G APOSPC3847-5G
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Octafluoroadipoyl chloride
Formuła: C₆Cl₂F₈O₂
Temp. Wrzenia: 42…45 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054726
Numer CAS: 336-06-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,III