Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3839-1G PC3839-25G PC3839-5G
APOSPC3839-1GEA 110 PLN
APOSPC3839-1G APOSPC3839-25G APOSPC3839-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile 97%
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile
Formuła: C₇HF₄N
Temp. Wrzenia: 88…90 °C/45mmHg
Temp. topnienia: 33…36 °C
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012286
Numer CAS: 5216-17-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III