Drukuj
Perfluoroallyl iodide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluoro-3-iodoprop-1-ene
PC3834-1G PC3834-5G
APOSPC3834-1GEA 836 PLN
APOSPC3834-1G APOSPC3834-5G
Perfluoroallyl iodide 97%
Perfluoroallyl iodide
Useful for preparation of perfluoroallyl organometallics,Burton et al., J. Fluorine Chem., 1990,50,257
Formuła: C₃F₅I
Temp. Wrzenia: 53 °C
Gęstość: 2,109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093305
Numer CAS: 431-65-2