Drukuj
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3831N-1G PC3831N-25G PC3831N-5G
APOSPC3831N-1GEA 110 PLN
APOSPC3831N-1G APOSPC3831N-25G APOSPC3831N-5G
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
4-Fluoro-1-naphthoic acid
Formuła: C₁₁H₇FO₂
MW: 190.17 g/mol
Temp. topnienia: 224…227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004011
Numer CAS: 573-03-5