Drukuj
1-Fluoronaftalen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3830-100G PC3830-1KG PC3830-500G
APOSPC3830-100GEA 131 PLN
APOSPC3830-100G APOSPC3830-1KG APOSPC3830-500G
1-Fluoronaftalen 99%
1-Fluoronaftalen
Formuła: C₁₀H₇F
Temp. Wrzenia: 215…217 °C
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003873
Numer CAS: 321-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-287-0