Drukuj
2-Fluoro-6-metylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-6-picoline
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 124 PLN
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluoro-6-metylopirydyna 98%
2-Fluoro-6-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆FN
Temp. Wrzenia: 140…141 °C
Gęstość: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041226
Numer CAS: 407-22-7