Drukuj
2-Fluoro-4-metylopirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-4-picoline
PC3824-100G PC3824-25G
APOSPC3824-100GEA 240 PLN
APOSPC3824-100G APOSPC3824-25G
2-Fluoro-4-metylopirydyna 97%
2-Fluoro-4-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆FN
MW: 111.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 155…156 °C
Gęstość: 1.078 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041224
Numer CAS: 461-87-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 III