Drukuj
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-Fluoro-2-methylphenyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 5-Fluoro-o-tolyl Ester
PC3823W-100G PC3823W-25G PC3823W-5G
APOSPC3823W-100GEA 1660 PLN
APOSPC3823W-100G APOSPC3823W-25G APOSPC3823W-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Formuła: C₈H₆FNS
Temp. Wrzenia: 101 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046800
Numer CAS: 175205-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-167-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III