Drukuj
4-Fluoro-m-krezol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3823P-100G PC3823P-25G PC3823P-5G
APOSPC3823P-100GEA 650 PLN
APOSPC3823P-100G APOSPC3823P-25G APOSPC3823P-5G
4-Fluoro-m-krezol 98%
4-Fluoro-m-krezol
Formuła: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 76 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 32 °C
Gęstość: 1.134 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042296
Numer CAS: 452-70-0