Drukuj
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-4-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-Fluoro-4-methylbenzamidine hydrochloride
PC3822J-1G PC3822J-5G
APOSPC3822J-1GEA 580 PLN
APOSPC3822J-1G APOSPC3822J-5G
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀ClFN₂
MW: 188.63 g/mol
Temp. topnienia: 165…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00275569
Numer CAS: 175277-88-0