Drukuj
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3822D-100G PC3822D-10G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 PLN
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-10G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
4-Fluoro-3-methylanisole
Formuła: C₈H₉FO
Temp. Wrzenia: 174…175 °C/762mmHg
Gęstość: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042293
Numer CAS: 2338-54-7