Drukuj
4-Fluoro-2-methylanisole 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3822C-25G PC3822C-5G
APOSPC3822C-25GEA 673 PLN
APOSPC3822C-25G APOSPC3822C-5G
4-Fluoro-2-methylanisole 97+%
4-Fluoro-2-methylanisole
Formuła: C₈H₉FO
Temp. Wrzenia: 69…70 °C/4mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143319
Numer CAS: 399-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 609-758-2